Läs mer
1-(4-klorfenyl)etanol, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11924661 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11924661 25 g 25g
11914661 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11924661 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 440510250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 3391-10-4
Molekylformel C8H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 156.61
InChI-nyckel MVOSNPUNXINWAD-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-gly-osu, boc-glycine n-hydroxysuccinimide ester, boc-glycine-n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, tert-butyl 2-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy-2-oxoethyl carbamate, bocglyosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-tert-butoxycarbonyl glycinate
PubChem CID 76926
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]acetat
LEDER CC(O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-chlorophenyl)ethanol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1700g/mL, 1.17
Kokpunkt 136 °C (2,7 kPa)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: i vatten: (20 °C) olöslig
Formel vikt 156.61
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.