missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyridinium Chloride, Mikromol

Produktkod. 30463431
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463431 4 x 25 mg
30049706 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30463431 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1894.0300254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyridinium Chloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyridinium Chloride
CAS 63111-28-4
Analyt- eller komponentnamn 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyridinium Chloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H14 Cl N2 . Cl
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyridinium Chloride, 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2,3-dihydro-imidazo[1,2-a]pyridinium Chloride (1:1), 1-(4-Chlorobenzyl)-2,3-dihydro-1H-imidazol[1,2-a]pyridinium Chloride
InChI formel InChI=1S/C14H14ClN2.ClH/c15-13-6-4-12(5-7-13)11-17-10-9-16-8-2-1-3-14(16)17;/h1-8H,9-11H2;1H/q+1;/p-1
Lösningstyp Neat
LEDER [Cl-].Clc1ccc(CN2CC[n+]3ccccc23)cc1
IUPAC-namn 1-[(4-chlorophenyl)methyl]-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyridin-4-ium;chloride
Molekylvikt (g/mol) 281.18
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 280.0534 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.