Läs mer
1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-oxocyclopentanecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-oxocyclopentanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 115851-73-5 |
| Molekylformel | C14H15ClO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Methyl 1-(p-Chlorobenzyl)-2-oxocyclopentanecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15ClO3/c1-18-13(17)14(8-2-3-12(14)16)9-10-4-6-11(15)7-5-10/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C1(Cc2ccc(Cl)cc2)CCCC1=O |
| IUPAC-namn | methyl 1-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-oxocyclopentane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.72 |
| Formel vikt | 266.071 |