Läs mer
1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine-d8, TRC
Produktkod. 30352611
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30352611 25 mg -
30355990 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30352611 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37957725MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189925-23-2
Molekylformel C17 2H8 H11 Cl N2
Molekylvikt (g/mol) 294.85
IUPAC-namn 1-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazine
LEDER [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3)C1([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine-d8
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2/i10D2,11D2,12D2,13D2
Formel vikt 294.1739