Läs mer
1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2.ClH/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20;/h1-9,17,19H,10-13H2;1H |