Läs mer
1-[(4-Klorofenyl)fenylmetyl]piperazin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Bis(4-Chlorobenzhydryl)Piperazine |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2 |
| Formel vikt | 286.1237 |