Läs mer
1-(4-Klorofenyl)-piperazin. HCl, 1 mg/ml i metanol (som fri bas), Lipomed
Produktkod. 30457641
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30457641 1 ml
1 options
Produktkod. 30457641 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMPPZ1097HC1LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
1-(4-Klorofenyl)-piperazin. HCl, 1 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 13078-12-1
Analyt- eller komponentnamn para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H13 Cl N2 . Cl H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9 CI), Piperazine, 1-(p-chlorophenyl)-, hydrochloride (7 CI,8 CI), 1-(4-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride, Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2
IUPAC-namn 1-(4-klorofenyl)piperazin; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 233.14
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 232,0534 g/mol