Läs mer
1-(4-Klorofenyl)-piperazin. HCl, Lipomed
Produktkod. 30463165
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30463165 100 mg
1 options
Produktkod. 30463165 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMPPZ1097HC100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
1-(4-Klorofenyl)-piperazin. HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 13078-12-1
Analyt- eller komponentnamn para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H13 Cl N2 . Cl H
Synonym Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9 CI), Piperazine, 1-(p-chlorophenyl)-, hydrochloride (7 CI,8 CI), 1-(4-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride, Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2
IUPAC-namn 1-(4-klorofenyl)piperazin; hydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 233.14
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 232,0534 g/mol