Läs mer
1-(4-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11371387
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11371387 25 g 25g
11361387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11371387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01712.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13078-12-1
Molekylformel C10H14Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 233.136
MDL-nummer MFCD00060187
InChI-nyckel ZHGRQBSZTVJDHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl piperazine hydrochloride, para-chlorophenylpiperazine hydrochloride, timtec-bb sbb003262, piperazine, 1-4-chlorophenyl-, monohydrochloride, 4-chlorophenyl piperazine, chloride, 1-4-chlorophenyl piperazine;hydrochloride, 1-4-chlorophenyl-piperazine hydrochloride, acmc-1c3h8, 1-4-chlorophenyl piperazine hcl, 1-4-chlorophenyl piperazinehydrochloride
PubChem CID 3084720
IUPAC-namn 1-(4-chlorophenyl)piperazine;hydrochloride
LEDER C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride
Smältpunkt ∽277°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 5647914
Formel vikt 233.14
Procent renhet 97%