missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(4-Chlorophenyl)piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-CPP (1-(4-Chlorophenyl)piperazine) |
| CAS | 38212-33-8 |
| Molekylformel | C10 H13 Cl N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-(4-Chlorophenyl)piperazine, Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, Piperazine, 1-(p-chlorophenyl)- (6CI), 1-(4-Chlorophenyl)piperazine, 1-(p-Chlorophenyl)piperazine, 4-(4-Chlorophenyl)piperazine, N-(4-Chlorophenyl)piperazine, N-(p-Chlorophenyl)piperazine, NSC 126708, p-Chlorophenylpiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN2/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2 |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | 1-(4-chlorophenyl)piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.68 |
| Formel vikt | 196.0767 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?