Läs mer
1-[(4-klorfenyl)sulfonyl]-1H-pyrrol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10233062
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10233062 10 g 10g
10386434 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10233062 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB07116EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 16851-83-5
Molekylformel C10H8ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 241.689
MDL-nummer MFCD00067753
InChI-nyckel ACNNPPGRQRFTSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl sulfonyl-1h-pyrrole, 1-4-chlorobenzenesulfonyl pyrrole, maybridge1_001769, cbmicro_045913, 1-4-chlorophenyl sulfonylpyrrole, 1-chloro-4-pyrrolylsulfonyl benzene, 4-chloro-1-pyrrolylsulfonyl benzene, 1-4-chlorobenzenesulfonyl-1h-pyrrole, 1-4-chlorophenylsulfonyl-1h-pyrrole
PubChem CID 706366
IUPAC-namn 1-(4-klorfenyl)sulfonylpyrrol
LEDER C1=CN(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 241.7
Procent renhet 97%