Läs mer
1-[(4-klorfenyl)sulfonyl]aceton, Thermo Scientific™
Produktkod. 10245864
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10245864 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10061794 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10245864 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM01166DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 5000-48-6
Molekylformel C9H9ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 232.68
MDL-nummer MFCD00018663
InChI-nyckel BRDBHPZILGTBFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl propan-2-one, 4-chlorobenzenesulphonylacetone, p-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorobenzenesulfonyl propan-2-one, 4-chlorophenylsulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonylpropan-2-one, maybridge1_004685
PubChem CID 521269
IUPAC-namn 1-(4-klorfenyl)sulfonylpropan-2-on
LEDER CC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]acetone
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 232.68
Procent renhet 97%