Läs mer
1-(4-Chlorophenylsulfonyl)-3,3-dimethyl-2-butanone, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11317766
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317766 5 g 5g
11307766 1 g 1g
2 options
Produktkod. 11317766
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11427.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207974-06-9
Molekylformel C12H15ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 274.759
MDL-nummer MFCD00082685
InChI-nyckel XTIUXIMZIKBBSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorobenzenesulfonyl-3,3-dimethylbutan-2-one, 1-4-chlorophenyl sulfonyl-3,3-dimethylbutan-2-one, 1-4'-chlorobenzenesulfonyl-3,3-dimethylbutane-2-one, 1-4-chlorophenylsulfonyl-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-4'-chlorophenylsulfonyl-3,3-dimethylbutane-2-one, 1-4-chlorobenzenesulfonyl-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl-3,3-dimethyl-butan-2-one
PubChem CID 545199
IUPAC-namn 1-(4-chlorophenyl)sulfonyl-3,3-dimethylbutan-2-one
LEDER CC(C)(C)C(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chlorophenylsulfonyl)-3,3-dimethyl-2-butanone
Smältpunkt 95°C to 99°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 274.77
Procent renhet ≥98%