Läs mer
1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO/c1-5(10)7-4-6(8)2-3-9-7/h2-4H,1H3 |
| Formel vikt | 155.0138 |