Läs mer
1,4-Chrysenequinone, MedChemExpress
Produktkod. 16450767
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16450767 50 mg
1 options
Produktkod. 16450767 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111441
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress 1,4-Chrysenequinone, a polycyclic aromatic quinone, acts as an activator of aryl hydrocarbon receptor (AhR).
1,4-Chrysenequinone, a polycyclic aromatic quinone, acts as an activator of aryl hydrocarbon receptor (AhR).
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,4-Chrysenequinone
CAS 100900-16-1
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H10O2
Kvantitet 50 mg
Synonym Chrysene-1,4-dione
Löslighetsinformation DMSO : 3.33 mg/mL (12.89 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C2C=CC3=C1C=CC4=CC=CC=C43)C=CC2=O
Molekylvikt (g/mol) 258.27
Formel vikt 258.27
Procent renhet 93.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation