Läs mer
1,4-Cineol, 85 %
Produktkod. 15402162 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15402162 25 g 25g
15412162 100 g 100g
15422162 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15402162 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456060250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 470-67-7 | C10H18O | 154,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 470-67-7
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
InChI-nyckel RFFOTVCVTJUTAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cineole, isocineole, 1,4-cineol, 1,4-epoxy-p-menthane, isocineple, 1,4-cineole natural, p-menthane, 1,4-epoxy, unii-b55jtu839b, fema no. 3658
PubChem CID 10106
ChEBI CHEBI:80788
IUPAC-namn 1-metyl-4-propan-2-yl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptan
LEDER CC(C)C12CCC(O1)(CC2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Cineole
Smältpunkt -46.0°C
Densitet 0.8870g/mL, 0.887
Kokpunkt 65°C (21.0 hPa)
Flampunkt 47°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 80% min. (GC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 154.25
Procent renhet 85%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Cineole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.