Läs mer
1-(4-cyanofenyl)-4-piperidinkarbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10782113
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10782113 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10782113 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00066DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Cyanophenyl)-4-piperidinecarbohydrazide
CAS 352018-91-8
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C13H16N4O
MDL-nummer MFCD03086202
Kvantitet 1 g
Synonym 1-4-cyanophenyl piperidine-4-carbohydrazide, 1-4-cyanophenyl-4-piperidinecarbohydrazide, 4-4-???piperidyl benzenecarbonitrile
InChI-nyckel RGOGBQRLKKDOHU-UHFFFAOYSA-N
LEDER NNC(=O)C1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)C#N
IUPAC-namn 1-(4-cyanofenyl)piperidin-4-karbohydrazid
Molekylvikt (g/mol) 244.30
PubChem CID 2779654
Formel vikt 244.3
Procent renhet 97%