missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(4-Cyanophenyl)piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Cyanophenyl)piperazine |
| CAS | 68104-63-2 |
| Molekylformel | C11 H13 N3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3/c12-9-10-1-3-11(4-2-10)14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-8H2 |
| LEDER | N#Cc1ccc(cc1)N2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | 4-piperazin-1-ylbenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.241 |
| Formel vikt | 187.111 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?