Läs mer
1,4-cyklohexadien, 97% stick. med 0,1 % BHT
Produktkod. 11391857
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391857 25 g 25g
11381857 5 g 5g
11301867 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11391857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07337.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 628-41-1 | C6H8 | 80,13 g/mol
1,4-cyklohexadien används för att studera bildandet av moderjoner från kraftig fragmentering vid bestrålning med en högintensiv laserpuls. Det används också som en mycket effektiv vätedonator för katalytisk hydreringsreaktion. Det bildar bensen vid förhöjda temperaturer i närvaro av en rutenium(II)-trifenylfosfinkatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,4-cyklohexadien används för att studera bildandet av moderjoner från kraftig fragmentering vid bestrålning med en högintensiv laserpuls. Det används också som en mycket effektiv vätedonator för katalytisk hydreringsreaktion. Det bildar bensen vid förhöjda temperaturer i närvaro av en rutenium(II)-trifenylfosfinkatalysator.
Löslighet Blandbar med organiska lösningsmedel som
dietyleter, tetrahydrofuran och toluen. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-41-1
Molekylformel C6H8
Molekylvikt (g/mol) 80.13
MDL-nummer MFCD00001535
InChI-nyckel UVJHQYIOXKWHFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexadiene, 1,4-dihydrobenzene, 1,4-cyclohexanediene, unii-0f8z5909qz, 1,4 cyclohexadiene, acmc-209snj, ksc354m7f, 1,4-cyclohexadiene, stabilized 5g, 1,4-cyclohexadiene, purum gc
PubChem CID 12343
ChEBI CHEBI:37611
IUPAC-namn cyklohexa-1,4-dien
LEDER C1C=CCC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Cyclohexadiene
Namnnotering stabiliserat med 0,1 % BHT
Smältpunkt -49 °C
Densitet 0.847
Kokpunkt 88 °C till 90 °C
Flampunkt −6 °C (21 °F)
Brytningsindex 1.472
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1900733
Löslighetsinformation Blandbar med organiska lösningsmedel som dietyleter, tetrahydrofuran och toluen. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 80.13
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.