Läs mer
1,4-cyklohexanbis(metylamin), cis + trans, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11323037
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323037 1 g 1g
11333037 5 g 5g
11343037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11323037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13407.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2549-93-1 | C8H18N2 | 142.246 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2549-93-1
Molekylformel C8H18N2
Molekylvikt (g/mol) 142.246
MDL-nummer MFCD00039463
InChI-nyckel OXIKYYJDTWKERT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 1,4-cyclohexanedimethanamine, bamch, cis-1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 1,4-cyclohexanebis methylamine, cyclohexane-1,4-diyldimethanamine, trans-1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 4-aminomethyl cyclohexyl methanamine, trans-1,4-cyclohexanedimethanamine, cyclohex-1,4-ylenebis methylamine
PubChem CID 17354
IUPAC-namn [4-(aminometyl)cyklohexyl]metanamin
LEDER C1CC(CCC1CN)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Cyclohexanebis(methylamine)
Namnnotering Cis + Trans
Densitet 0.95
Kokpunkt 239°C to 244°C
Flampunkt 106°C (222°F)
Brytningsindex 1.49
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 2071383
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 142.25
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.