Läs mer
1,4-cyklohexandimetanol, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11442788
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442788 500 g 500g
11432788 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16769.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105-08-8 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
CHDM är en föregångare till polyestrar. Det är en av de viktigaste sammonomererna för produktion av polyetylentereftalat (PET ) eller polyetylentereftalsyraester (PETE).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
CHDM är en föregångare till polyestrar. Det är en av de viktigaste sammonomererna för produktion av polyetylentereftalat (PET ) eller polyetylentereftalsyraester (PETE).
Löslighet Blandbar med vatten
, glykoleter och ketoner.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-08-8
Molekylformel C8H16O2
Molekylvikt (g/mol) 144.21
MDL-nummer MFCD00001512,MFCD00066360
InChI-nyckel YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexanedimethanol, trans-1,4-cyclohexanedimethanol, chdm, 1,4-bis hydroxymethyl cyclohexane, rikabinol dm, cyclohexane-1,4-dimethanol, 1,4-chidm, 1,4-dimethylolcyclohexane, 4-hydroxymethyl cyclohexyl methanol, 1,4-cyclohexanedimethanol, cis
PubChem CID 7735
IUPAC-namn [4-(hydroximetyl)cyklohexyl]metanol
LEDER OCC1CCC(CO)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Cyclohexanedimethanol
Namnnotering cis + trans
Smältpunkt ∼30°C
Densitet 1.04
Kokpunkt 282°C to 284°C
Flampunkt 161°C (322°F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 1902271
Löslighetsinformation Miscible with water,glycolether and ketones.
Formel vikt 144.21
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.