Läs mer
1,4-Cyclohexanedimethanol, TRC
Produktkod. 30356339
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30356339 10 g
1 options
Produktkod. 30356339 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98451010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Cyclohexanedimethanol
CAS 105-08-8
Molekylformel C24 H30 O3 Si
Kvantitet 10 g
Synonym 1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane, 1,4-Cyclohexamethylenebis(methylol), 1,4-Cyclohexane dimethylol, 1,4-Dimethylolcyclohexane, CHDM, CHDM-D, Cyclohex-1,4-ylenedimethanol, NSC 44508, Rikabinol DM, Sky CHDM, Vibracure A 240
InChI formel InChI=1S/C24H30O3Si/c1-24(2,3)28(19-10-6-4-7-11-19,20-12-8-5-9-13-20)26-17-18-14-15-22-21(18)16-23(25)27-22/h4-13,18,21-22H,14-17H2,1-3H3/t18-,21+,22+/m1/s1
LEDER CC(C)(C)[Si](OC[C@H]1CC[C@@H]2OC(=O)C[C@@H]12)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-namn (3aS,4S,6aS)-4-[[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxymethyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 394.579
Formel vikt 394.196