Läs mer
1,4-cyklohexandiol, 99%, blandning av cis och trans, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10343432 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10343432 25 g Plastflaska 25g
10000880 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10343432 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 111150250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 556-48-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 556-48-9
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00001448,MFCD00063612,MFCD00075462
InChI-nyckel VKONPUDBRVKQLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexanediol, cis-1,4-cyclohexanediol, trans-1,4-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,4-diol, quinitol, 1,4-cyclohexanediol, trans, cis-cyclohexane-1,4-diol, 1,4-cyclohexanediol, cis, trans-1,4-dihydroxycyclohexane, cis-1,4-dihydroxycyclohexane
PubChem CID 11162
IUPAC-namn cyklohexan-1,4-diol
LEDER OC1CCC(O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Cyclohexanediol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 98°C to 102°C
Kokpunkt 150°C (20.0 mmHg)
Flampunkt 65°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H10(OH)2
Kvantitet 25 g
Beilstein 06, IV, 5209
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 116.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.