Läs mer
1,4-cyklohexandiol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11484407
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484407 25 g 25g
11494407 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20446.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 556-48-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
1,4-cyklohexandiol, cis + trans, används som en kemisk, organisk, farmaceutisk mellanprodukt. Det används också som en viktig mellanprodukt för tillverkning av anti-cancer och anti-infektionsläkemedel - dihydroartemisinin och dihydroartemisitendimerer. Det används också i co-polyesterhartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,4-cyklohexandiol, cis + trans, används som en kemisk, organisk, farmaceutisk mellanprodukt. Det används också som en viktig mellanprodukt för tillverkning av anti-cancer och anti-infektionsläkemedel - dihydroartemisinin och dihydroartemisitendimerer. Det används också i co-polyesterhartser.
Löslighet Det är mycket
lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, syraklorider, syraanhydrider, starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 556-48-9
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00001448,MFCD00063612,MFCD00075462
InChI-nyckel VKONPUDBRVKQLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexanediol, cis-1,4-cyclohexanediol, trans-1,4-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,4-diol, quinitol, 1,4-cyclohexanediol, trans, cis-cyclohexane-1,4-diol, 1,4-cyclohexanediol, cis, trans-1,4-dihydroxycyclohexane, cis-1,4-dihydroxycyclohexane
PubChem CID 11162
IUPAC-namn cyklohexan-1,4-diol
LEDER OC1CCC(O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Cyclohexanediol
Namnnotering cis + trans
Smältpunkt 98°C to 103°C
Kokpunkt 149°C to 151°C (20 mmHg)
Flampunkt 65°C (149°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2036658
Löslighetsinformation It is highly soluble in water.
Formel vikt 116.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.