Läs mer
1,4-cyklohexandion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11488973
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488973 25 g 25g
11498973 100 g 100g
11408983 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488973 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11100.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 637-88-7 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
1,4-cyklohexandion används vid framställning av 1,4-bensokinon och bromorganiska ämnen. Det används också för att studera inverkan av synligt ljus på bromat-1,4-cyklohexandion-ferroin oscillerande reaktion. Det spelar en viktig roll i läkemedel, växttillväxtregulator och som ledande material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,4-cyklohexandion används vid framställning av 1,4-bensokinon och bromorganiska ämnen. Det används också för att studera inverkan av synligt ljus på bromat-1,4-cyklohexandion-ferroin oscillerande reaktion. Det spelar en viktig roll i läkemedel, växttillväxtregulator och som ledande material.
Löslighet Löslig i metanol och etanol
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-88-7
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.128
MDL-nummer MFCD00001606
InChI-nyckel DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexanedione, tetrahydroquinone, 1,4-dioxocyclohexane, 1,4-cyclohexandione, 1,4 cyclohexane dione, 1,4-cyclohexane-dione, cyclohexan-1,4-dione, pubchem13686, cyclohexane-1,4-quinone, acmc-1b8ar
PubChem CID 12511
ChEBI CHEBI:28286
IUPAC-namn cyklohexan-1,4-dion
LEDER C1CC(=O)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Cyclohexanedione
Smältpunkt 77 °C till 78 °C
Kokpunkt 132°C (20 mmHg)
Flampunkt 132°C (269°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 774152
Löslighetsinformation Soluble in methanol and ethanol.
Formel vikt 112.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.