Läs mer
1,4-cyklohexandion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10285480 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10285480 10 g Glasflaska 10g
10245530 50 g Glasflaska 50g
11924841 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10285480 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 154830100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 637-88-7 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-88-7
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.13
InChI-nyckel DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexanedione, tetrahydroquinone, 1,4-dioxocyclohexane, 1,4-cyclohexandione, 1,4 cyclohexane dione, 1,4-cyclohexane-dione, cyclohexan-1,4-dione, pubchem13686, cyclohexane-1,4-quinone, acmc-1b8ar
PubChem CID 12511
ChEBI CHEBI:28286
IUPAC-namn cyklohexan-1,4-dion
LEDER C1CC(=O)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Cyclohexanedione
Smältpunkt 76.0°C to 80.0°C
Färg Beige eller gul
Kokpunkt 112°C (26.0 hPa)
Flampunkt 132°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H8(=O)2
Kvantitet 10 g
Beilstein 07,556
Fieser 01,178
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Formel vikt 112.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.