Läs mer
1,4-cyklohexanedion bis(etylenacetal), 99 %
Produktkod. 11485676
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485676 10 g 10g
11495676 50 g 50g
11405686 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485676 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20784.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 183-97-1 | C10H16O4 | 200,234 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 183-97-1
Molekylformel C10H16O4
Molekylvikt (g/mol) 200.234
MDL-nummer MFCD00010851
InChI-nyckel YSMVSEYPOBXSOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexanedione bis ethylene ketal, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4.2.4.2 tetradecane, 1,4-cyclohexanedione bis ethylene acetal, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4,2,4,2 tetradecane, 1,4-cyclohexanedione bis ethyleneketal, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4.2.4^ 8 .2^ 5 tetradecane, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4.2.4?.2? tetradecane, maybridge1_006651, 1,4-cyclohexanedione ethyleneketal
PubChem CID 135986
IUPAC-namn 1,4,9,12-tetraoxadispiro[4.2.4^{8}.2^{5}]tetradekan
LEDER C1CC2(CCC13OCCO3)OCCO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Cyclohexanedione bis(ethylene acetal)
Smältpunkt 79 °C till 80 °C
Kokpunkt 75 °C till 85 °C (0,5 mmHg)
Kvantitet 10 g
Formel vikt 200.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.