Läs mer
1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal), 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10192364 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10192364 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10192364 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 201520100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Cyclohexanedione mono(2, 2-dimethyltrimethylene ketal)
CAS 69225-59-8
Smältpunkt 49.0°C to 50.0°C
Flampunkt >110°C
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Molekylformel C11H18O3
Kvantitet 10 g
Synonym 3,3-dimethyl-1,5-dioxaspiro 5.5 undecan-9-one, 1,4-cyclohexanedione mono-2,2-dimethyltrimethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione mono 2,2-dimethyltrimethylene ketal, 3,3-dimethyl-1,5-dioxa-spiro 5.5 undecan-9-one, 9,9-dimethyl-7,11-dioxaspiro 5.5 undecan-3-one, 1,5-dioxaspiro 5.5 undecan-9-one, 3,3-dimethyl, pubchem11226, maybridge1_004236, 1,4-cyclohexanedionemono-2,2-dimethyltrimethyleneketal
InChI-nyckel COKVDTKAWIFNTH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(COC2(CCC(=O)CC2)OC1)C
IUPAC-namn 3,3-dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
Molekylvikt (g/mol) 198.26
PubChem CID 587968
Formel vikt 198.26
Procent renhet 98+%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.