Läs mer
1,4-Cyclohexanedione Mono(2,2-dimethyltrimethylene Ketal), TRC
Produktkod. 30363024
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30363024 100 mg
1 options
Produktkod. 30363024 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC987895100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Cyclohexanedione Mono(2,2-dimethyltrimethylene Ketal)
CAS 69225-59-8
Molekylformel C11H18O3
Kvantitet 100 mg
Synonym 3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
InChI formel InChI=1S/C11H18O3/c1-10(2)7-13-11(14-8-10)5-3-9(12)4-6-11/h3-8H2,1-2H3
LEDER CC1(C)COC2(CCC(=O)CC2)OC1
IUPAC-namn 3,3-dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
Molekylvikt (g/mol) 198.26
Formel vikt 198.1256