Läs mer
1,4-Cyclohexanedione Mono(2,2-dimethyltrimethylene Ketal), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Cyclohexanedione Mono(2,2-dimethyltrimethylene Ketal) |
| CAS | 69225-59-8 |
| Molekylformel | C11H18O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O3/c1-10(2)7-13-11(14-8-10)5-3-9(12)4-6-11/h3-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)COC2(CCC(=O)CC2)OC1 |
| IUPAC-namn | 3,3-dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.26 |
| Formel vikt | 198.1256 |