Läs mer
1,4-cyklohexandionmonoetylenacetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11448603
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448603 100 g 100g
11428603 5 g 5g
11438603 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448603 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10408.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4746-97-8 | C8H12O3 | 156.181 g/mol
1,4-cyklohexandion används vid framställning av serier av potenta smärtstillande föreningar. 1,4-cyklohexandion används också som en byggsten i syntesen av tritiummärkta prober för autoradiografistudien av dopaminåterupptagskomplexet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,4-cyklohexandion används vid framställning av serier av potenta analgetiska föreningar. 1,4-cyklohexandion används också som en byggsten i syntesen av tritiummärkta prober för autoradiografistudien av dopaminåterupptagskomplexet.
Löslighet Löslig i kloroform
& metanol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från fukt och oxidationsmedel. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror. Säkerställ tillräcklig ventilation under användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4746-97-8
Molekylformel C8H12O3
Molekylvikt (g/mol) 156.181
MDL-nummer MFCD00010214
InChI-nyckel VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-cyclohexanedione monoethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneacetal, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneketal, cyclohexane-1,4-dione monoethylene ketal, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-one
PubChem CID 567415
IUPAC-namn 1,4-dioxaspiro[4.5]dekan-8-on
LEDER C1CC2(CCC1=O)OCCO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal
Smältpunkt 72°C to 75°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 117631
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform & methanol.
Formel vikt 156.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.