Läs mer
1,4-cyklohexanedion, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Cyclohexanedione |
| CAS | 637-88-7 |
| Molekylformel | C6H8O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1,4-Dioxocyclohexane, NSC 7192, Tetrahydroquinone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H2 |
| LEDER | O=C1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC-namn | cyklohexan-1,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.13 |