Läs mer
1,4-cyklohexanedion, TRC
Produktkod. 30356567
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30356567 100 g
1 options
Produktkod. 30356567 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC987990100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Cyclohexanedione
CAS 637-88-7
Molekylformel C6H8O2
Kvantitet 100 g
Synonym 1,4-Dioxocyclohexane, NSC 7192, Tetrahydroquinone
InChI formel InChI=1S/C6H8O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H2
LEDER O=C1CCC(=O)CC1
IUPAC-namn cyklohexan-1,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 112.13