Läs mer
1,4-Di-2-furoyl-piperazine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Bis(furan-2-ylcarbonyl)piperazine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O4/c17-13(11-3-1-9-19-11)15-5-7-16(8-6-15)14(18)12-4-2-10-20-12/h1-4,9-10H,5-8H2 |
| Formel vikt | 274.0954 |