missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Di(bromomethyl)benzene-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Di(bromomethyl)benzene-d4 |
| CAS | 74903-75-6 |
| Molekylformel | C8H4D4Br2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,4-Bis(bromomethyl)benzene-d4, 1,4-Xylylene-d4 Dibromide, 4-Bromomethylbenzyl-d4 Bromide, p-Xylylene-d4 Bromide, NSC 6226-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Br2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(CBr)c([2H])c([2H])c1CBr |
| IUPAC-namn | 1,4-bis(bromomethyl)-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.98 |
| Formel vikt | 265.9244 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?