missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Di(hydroxymethyl)benzene-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Di(hydroxymethyl)benzene-d4 |
| CAS | 1158734-28-1 |
| Molekylformel | C8 D4 H6 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dimethanol, 1,4-Di(hydroxymethyl)benzene-d4, [2,3,5,6-Tetradeuterio-4-(hydroxymethyl)phenyl]methanol, 1,4-Di(hydroxymethyl)benzene-2,3,5,6-D4, 1,4-Phenylenedimethanol-d4, 1,4-Xylylene glycol-d4, α,α'-Dihydroxy-p-xylene-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4,9-10H,5-6H2/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(CO)c([2H])c([2H])c1CO |
| IUPAC-namn | [2,3,5,6-tetradeuterio-4-(hydroxymethyl)phenyl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.188 |
| Formel vikt | 142.093 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?