Läs mer
1,4-Di(hydroxymetyl)bensen, TRC
Produktkod. 30379129
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30379129 1 g
1 options
Produktkod. 30379129 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4523451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Phenylenedimethanol
CAS 589-29-7
Molekylformel C8 H10 O2
Kvantitet 1 g
Synonym 1,4-Benzenedimethanol, p-Xylene-α,α'-diol (6CI,7CI,8CI), 1,4-Bis(hydroxymethyl)benzene, 1,4-Di(hydroxymethyl)benzene, 1,4-Dimethylolbenzene, 1,4-Phenylenedimethanol, 1,4-Xylylene glycol, 4-(Hydroxymethyl)benzenemethanol, 4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol, NSC 5097, Terephthalyl alcohol, [4-(Hydroxymethyl)phenyl]methanol, p-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol, p-Benzenedimethanol, p-Bis(hydroxymethyl)benzene, p-Xylene dimethanol, p-Xylene glycol, p-Xylylene glycol, p-Xylylene-α,α'-diol, p-Xylylenediol, α,α'-Dihydroxy-p-xylene, α,α'-p-Xylenediol
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4,9-10H,5-6H2
LEDER OCc1ccc(CO)cc1
IUPAC-namn [4-(hydroxymetyl)fenyl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 138.16
Formel vikt 138.0681