Läs mer
1,4-Di(methyl-d3)-naphthalene, TRC
Produktkod. 30379313
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30379313 25 mg -
30372971 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30379313 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47638225MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13720-08-6
Molekylformel C12H6D6
Molekylvikt (g/mol) 162.26
Synonym NSC 61779-d6, (1,4-Dimethyl-d6)-naphthalene
LEDER [2H]C([2H])([2H])c1ccc(c2ccccc12)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Di(methyl-d3)-naphthalene
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H12/c1-9-7-8-10(2)12-6-4-3-5-11(9)12/h3-8H,1-2H3/i1D3,2D3