Läs mer
1,4-Di-n-butylbensen, 97+%
Produktkod. 15499029
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15499029 10 g 10g
15489029 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499029 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16396.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1571-86-4 | C14H22 | 190,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1571-86-4
Molekylformel C14H22
Molekylvikt (g/mol) 190.33
MDL-nummer MFCD01076591
InChI-nyckel VGQOZYOOFXEGDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-di-n-butylbenzene, benzene, 1,4-dibutyl, p-dibutylbenzol, p-dibutylbenzene, acmc-209dfm, p-di-tert-butyl benzene
PubChem CID 519170
IUPAC-namn 1,4-dibutylbensen
LEDER CCCCC1=CC=C(CCCC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Di-n-butylbenzene
Smältpunkt -31 °C
Densitet 0.856
Kokpunkt 227 °C
Flampunkt 110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.489
Kvantitet 10 g
Beilstein 1858055
Formel vikt 190.33
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.