Läs mer
1,4-Di-tert-butylbensen, 98 %
Produktkod. 11453367
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453367 25 g 25g
11443367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17146.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1012-72-2 | C14H22 | 190,33 g/mol
1,4-di-tert-butylbensen (DTBB) används som en kristalliserad form från flera organiska lösningsmedel för att studera effekten av lösningsmedel och kristallisationsförhållanden på dess vana. Det används också som lösningsmedel och mellanprodukt vid tillverkning av andra organiska föreningar för de färdiga produkterna såsom härdare, teknisk plast och tvärbindningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,4-di-tert-butylbensen (DTBB) används som en kristalliserad form från flera organiska lösningsmedel för att studera effekten av lösningsmedel och kristallisationsförhållanden på dess vana. Det används också som lösningsmedel och mellanprodukt vid tillverkning av andra organiska föreningar för de färdiga produkterna såsom härdare, teknisk plast och tvärbindningsmedel.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i etanol, bensen, koltetraklorid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under normala temperaturer och tryck. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1012-72-2
Molekylformel C14H22
Molekylvikt (g/mol) 190.33
MDL-nummer MFCD00008836
InChI-nyckel OOWNNCMFKFBNOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-di-tert-butylbenzene, p-di-tert-butylbenzene, benzene, p-di-tert-butyl, benzene, 1,4-bis 1,1-dimethylethyl, unii-55ptx4kh71, bis 1,1-dimethylethyl benzene, benzene, bis 1,1-dimethylethyl, 1,4-di-t-butylbenzene, acmc-2097up, 1,4-bis tert-butyl benzene
PubChem CID 13895
IUPAC-namn 1,4-ditert-butylbensen
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Di-tert-butylbenzene
Smältpunkt 75°C to 79°C
Densitet 0.985
Kokpunkt 236°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1617000
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in ethanol,benzene,carbon tetrachloride.
Formel vikt 190.33
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.