Läs mer
1,4-Diacetoxy-2-butyne, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11423707
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423707 25 g 25g
11413707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18182.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1573-17-7
Molekylformel C8H10O4
Molekylvikt (g/mol) 170.16
MDL-nummer MFCD00014982
InChI-nyckel TVIMIQVBDDNCCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diacetoxy-2-butyne, but-2-yne-1,4-diyl diacetate, butynediol diacetate, 2-butyne-1,4-diol diacetate, 2-butyne-1,4-diol, diacetate, 2-butyne-1,4-diol, 1,4-diacetate, 4-acetyloxy but-2-yn-1-yl acetate, acmc-209dfx, 2-butyne-1, diacetate, bis acetoxymethyl acetylene
PubChem CID 74081
IUPAC-namn 4-acetyloxybut-2-ynyl acetate
LEDER CC(=O)OCC#CCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diacetoxy-2-butyne
Smältpunkt 27°C to 28°C
Densitet 1.125
Kokpunkt 116°C to 118°C (8 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Linjär formel CH3CO2CH2C≡CCH2O2CCH3
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 25 g
Formel vikt 170.16
Procent renhet 97%