Läs mer
1,4-Diacetyl-2-butyne-1,4-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Diacetyl-2-butyne-1,4-diol |
| CAS | 1573-17-7 |
| Molekylformel | C8 H10 O4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Dapagliflozin Impurity 98 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h5-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)OCC#CCOC(=O)C |
| IUPAC-namn | 4-acetyloxybut-2-ynyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.16 |
| Formel vikt | 170.0579 |