Läs mer
1,4-Diacetylbenzene, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31032325
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31032325 250 mg -
31017005 25 g -
31027789 1 g 1g
31019718 100 g 100g
31029821 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31032325 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD0050250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diacetylbenzene
CAS 1009-61-6
Molekylformel C10H10O2
MDL-nummer MFCD00008750
Kvantitet 250 mg
LEDER CC(C1=CC=C(C(C)=O)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 162.19
Procent renhet 95%