Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1, 4-Diacryloylpiperazine |
| CAS | 6342-17-2 |
| Molekylformel | C10H14N2O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,4-diacryloylpiperazine, diacrylylpiperazine, 1,4-bis acryloyl piperazine, 1,4-diacrylylpiperazine, 1,1'-piperazine-1,4-diyl bis prop-2-en-1-one, piperazine, 1,4-bis 1-oxo-2-propenyl, 1-4-prop-2-enoyl piperazin-1-yl prop-2-en-1-one, 1,1'-piperazine-1,4-diylbisprop-2-en-1-one, acmc-20ap2o, bicl800 |
| InChI-nyckel | YERHJBPPDGHCRJ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C=CC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C=C |
| IUPAC-namn | 1-(4-prop-2-enoylpiperazin-1-yl)prop-2-en-1-on |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.234 |
| PubChem CID | 193422 |