Läs mer
1,4-Diacrylylpiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Diacrylylpiperazine |
| CAS | 6342-17-2 |
| Molekylformel | C10 H14 N2 O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-3-9(13)11-5-7-12(8-6-11)10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2 |
| LEDER | C=CC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C=C |
| IUPAC-namn | 1-(4-prop-2-enoylpiperazin-1-yl)prop-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vikt | 194.1055 |