Läs mer
1,4-Diaminoanthraquinon, TRC
Produktkod. 30353069
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30353069 500 g
1 options
Produktkod. 30353069 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD416080500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Disperse Violet 1
CAS 128-95-0
Molekylformel C14H10N2O2
Kvantitet 500 g
Synonym 9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-, Anthraquinone, 1,4-diamino- (8CI), Cibacet Violet 2R (6CI), 1,4-Diamino-9,10-anthracenedione, 1,4-Diamino-9,10-anthraquinone, 1,4-Diaminoanthraquinone, Acetate Red Violet R, Acetoquinone Light Heliotrope NL, Acetylon Fast Red Violet R, Akasperse Violet 3R, Amacel Heliotrope R, Amaplast Red Violet P 2R, Artisil Direct Violet 2RP, Artisil Violet 2RP, C.I. 61100, C.I. Disperse Violet 1, C.I. Solvent Violet 11, Celanthrene Red Violet R, Celliton Fast Red Violet, Celliton Fast Red Violet RN, Celliton Fast Red Violet RNA-CF, Celliton Fast Violet R, Celliton Red Violet RN, Celutate Red Violet RH, Cibacet Violet 2RI, Cibacet Violet E 2R, Cilla Fast Red Violet RN, Diacelliton Fast Violet 3R, Diacelliton Fast Violet 5R, Disperse Violet 1, Disperse Violet K, Dispersol Violet B 2RA, Duranol Violet 2R, Fenacet Fast Violet 5R, Gracet Violet 2R, Grasol Violet R, Interchem Acetate Red Violet RRLF, Interchem Acetate Violet R, Interchem Hisperse Violet 2RH, Krisolamine, Microsetile Violet 3R, Miketon Fast Red Violet R, NSC 63807, NSC 7833, Nacelan Violet 4R, Nyloquinone Violet R, Oil Violet R, Oracet Violet 2R, Perliton Violet 3R, Resiren Violet TR, Serilene Brilliant Violet 2R, Serisol Brilliant Violet 2R, Setacyl Violet P-R, Setacyl Violet R, Setile Violet 3R, Smoke Violet LK 6064, Solvent Violet 11, Sudan Violet, Supracet Brilliant Violet 3R, Transetile Violet P 3R, Violet 14447
InChI formel InChI=1S/C14H10N2O2/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6H,15-16H2
LEDER Nc1ccc(N)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
IUPAC-namn 1,4-diaminoanthracen-9,10-dion
Molekylvikt (g/mol) 238.24
Formel vikt 238.0742