Läs mer
1,4-Diaminobutane-1,4-13C2 Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Diaminobutane-1,4-13C2 Dihydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H/i3+1,4+1;; |
| Formel vikt | 162.0601 |