Läs mer
1,4-Diaminobutan, 98+%
Produktkod. 11449227
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449227 25 g 25g
11459227 100 g 100g
11454220 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21316.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.24 SEK
    409.65 SEK / 25g
    Save 46.59 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-60-1 | C4H12N2 | 88,154 g/mol
1,4-Diaminobutan används som en prekursor i många biologiska system och synton för amido-urea. Det är involverat i syntesen av nylon 46 genom att reagera med adipinsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,4-Diaminobutan används som en prekursor i många biologiska system och synton för amido-urea. Det är involverat i syntesen av nylon 46 genom att reagera med adipinsyra.
Löslighet
Löslig i eter och alkohol.
Noter
Inkompatibel med syror, starka oxidationsmedel, aldehyder, syraanhydrider och syraklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-60-1
Molekylformel C4H12N2
Molekylvikt (g/mol) 88.154
MDL-nummer MFCD00008235
InChI-nyckel KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
PubChem CID 1045
ChEBI CHEBI:17148
IUPAC-namn butan-1,4-diamin
LEDER C(CCN)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diaminobutane
Smältpunkt 25 °C till 28 °C
Densitet 0.877
Kokpunkt 158 °C till 160 °C
Flampunkt 63 °C (145 °F)
Linjär formel H2N(CH2)4NH2
Brytningsindex 1.4569
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2928
Beilstein 605282
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Merck Index 14,7947
Löslighetsinformation Löslig i eter och alkohol.
Formel vikt 88.15
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Diaminobutane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylenediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.