Läs mer
1,4-Diaminobutandihydroklorid, 99 %
Produktkod. 11453867
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453867 25 g 25g
11463867 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18312.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.71 SEK
    750.65 SEK / 25g
    Save 85.06 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 333-93-7 | C4H14Cl2N2 | 161,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 333-93-7
Molekylformel C4H14Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 161.07
MDL-nummer MFCD00012526
InChI-nyckel XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diaminobutane dihydrochloride, putrescine dihydrochloride, tetramethylenediamine dihydrochloride, putrescine hydrochloride, 1,4-butanediamine dihydrochloride, unii-x45sur7rhy, 1,4-butanediamine, dihydrochloride, 1,4-butanediamine, hydrochloride, 1,4-diaminobutane, dihydrochloride, butane-1,4-diamine dihydrochloride
PubChem CID 9532
IUPAC-namn butan-1,4-diamin;dihydroklorid
LEDER C(CCN)CN.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Smältpunkt ∼280°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 3906680
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,7947
Formel vikt 161.08
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.