Läs mer
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, 99+%
Produktkod. p-3757412 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10430681
Brand: Thermo Scientific Acros 215110050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 333-93-7 | C4H12N2·2HCl | 161.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 333-93-7
Molekylformel C4H12N2·2HCl
Molekylvikt (g/mol) 161.08
MDL-nummer MFCD00012526
InChI-nyckel XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diaminobutane dihydrochloride, putrescine dihydrochloride, tetramethylenediamine dihydrochloride, putrescine hydrochloride, 1,4-butanediamine dihydrochloride, unii-x45sur7rhy, 1,4-butanediamine, dihydrochloride, 1,4-butanediamine, hydrochloride, 1,4-diaminobutane, dihydrochloride, butane-1,4-diamine dihydrochloride
PubChem CID 9532
IUPAC-namn butan-1,4-diamin;dihydroklorid
LEDER C(CCN)CN.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Diaminobutane dihydrochloride
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 280.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2N(CH2)4NH2·2HCl
Kvantitet 5 g
Beilstein 04, 264
Merck Index 15, 8058
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 161.08
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.